Learn More
Aceton, HPLC-Qualität, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31749873 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
31749867 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
31749473 4 L Bernsteinfarbene Glasflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31749873 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RSOA0011500C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Menge 500 mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Siedepunkt 56 °C
Reinheit (%) >99.5%
Güte HPLC