Learn More
Aceton, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetone |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 67-64-1 |
| Summenformel | CH3COCH3 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -95°C |
| Siedepunkt | 55°C to 57°C (1.013 hPa) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 58.08 |
| Menge | 5 ml |
| Güte | Analysenstandard |