Learn More
Aceton E, Solstice
Artikelnummer. 15985470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7 L
Verpackung:
Mehrweg-Edelstahlkanne
Packungsgröße:
7 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15985470 7 L Mehrweg-Edelstahlkanne 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15985470 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 344167L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 CHF
    279.44 CHF / 7 Liter
    Sparen 24.56 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chromasolv™, für die Analyse von Pestizidrückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone E
Schmelzpunkt -95 °C
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Menge 7 L
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Siedepunkt 55 °C bis 57 °C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08