Learn More
Aceton-d6 (Reagenzqualität), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetone-D6 |
| CAS | 666-52-4 |
| Summenformel | C3 2H6 O |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 64.12 |
| Formelmasse | 64.0795 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |