Learn More
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), enthält 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052058
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
666-52-4
C3H6O
64.117
MFCD00044635
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
522220
CHEBI:78217
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
CC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
666-52-4
C3H6O
64.117
MFCD00044635
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
522220
CHEBI:78217
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
CC(=O)C
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,872 g/mL
Flammpunkt −17 °C (1 °F)
Geruch Aceton-ähnlich
Brechungsindex 1,3554
Menge 10g
Schmelzpunkt -94 °C
Siedepunkt 56 °C
UN-Nummer UN1090
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 64.13
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 1 % v/v TMS