Learn More
Aceton-d6, 100 % (Isotopen), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399927
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Ea.
2 Ea.
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399927 10 Ea. 10 Stück
11389927 2 Ea. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11399927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042260.KV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 666-52-4
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
MDL-Nummer MFCD00044635
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
SMILES CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Schmelzpunkt -94°C
Dichte 0.872
Siedepunkt 56°C
Flammpunkt -17°C (1°F)
Verpackung Vorgeschlitzte Ampullen,0.75 ml/Ampulle
Brechungsindex 1.3554
Menge 10 Ea.
UN-Nummer UN1090
Relative Dichte 0.872
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 64.13
Reinheit (%) 100%
Physikalische Form Flüssig