Learn More
Acetoncyanohydrin, 99 %, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11397391 25 g Glasflasche 25 Gramm
11357391 5 g Glasflasche 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102380250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-86-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
InChI-Schlüssel MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID 6406
ChEBI CHEBI:15348
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Methylpropanntril
SMILES CC(C)(C#N)O
Specifica
Chemischer Name oder Material Acetone cyanohydrin
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9320g/mL
Siedepunkt 82.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)CN
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010
Menge 25 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Merck Index 15,66
Relative Dichte 0.932
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Stabilisator Approx. 0.3% H3PO4
Viskosität 4.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.