Learn More
Acetoncyanohydrin, 99 %, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11357391 5 g Glasflasche 5 GR
11397391 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11357391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-86-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
InChI-Schlüssel MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID 6406
ChEBI CHEBI:15348
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Methylpropanntril
SMILES CC(C)(C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone cyanohydrin
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9320g/mL
Siedepunkt 82.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)CN
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010
Menge 5 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Merck Index 15,66
Relative Dichte 0.932
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Stabilisator Approx. 0.3% H3PO4
Viskosität 4.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit