Learn More
Aceton CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7073708
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Artikelnummer. 15654510
Marke: Honeywell-Chromasolv 348501L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Die Lumineszenzintensität von Aceton'ist abhängig von den Lösungskomponenten.1 Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zu seiner Photolyse und zur Produktion von Radialen.1
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 56 °C (760 mmHg)
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D1.359
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aceton
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.