Learn More
Solstice Aceton CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15945660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
18 L
45 L
Packungsgröße:
18 Liter
45 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15945660 18 L 18 Liter
15965490 45 L 45 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15945660 Lieferant Solstice Lieferanten-Nr. 3485018L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Aceton CHROMASOLV™ für HPLC und organische Synthese, ≥ 99,8 %.
  • Für HPLC und organische Synthese.
  • Hochreine, vielseitig einsetzbare Lösungsmittel.
  • Hohe Chargenkonstanz.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
pH Not applicable
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Menge 18 L
Flammpunkt 14.3 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 580 hPa (50°C)
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Konzentration ≥99.80%
Siedepunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.