Learn More
Aceton, ACS/USP, Greenfield
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetone, ACS/USP |
| Menge | 55 Gallon |
| Verpackung | 55-Gallonen-Poly-Fass |
| Siedepunkt | 56°C |
| Güte | Reagenz |