missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aceton, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical

Artikelnummer. 31751061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Cubitainer
Metallbehälter
Natürliche Polyflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31751061 4 L Bernsteinfarbene Glasflasche 4 Liter
31749606 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
31750284 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
31750794 4 L Natürliche Polyflasche 4 Liter
31750426 20 L Cubitainer 20 Liter
31750157 20 L Metallbehälter 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31751061 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RSOA00104C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Menge 4 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001 %
Titrierbare Säure Max. 0,0003 mEq/g
Titrierbare Base Max. 0,0006 mEq/g
Wasser Max 0,5%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Siedepunkt 56 °C
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.