Learn More
Aceton, für die Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
56.63 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
56.63 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
56.63 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aceton |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.132 |
Flammpunkt | −17 °C (1.4 °F) |
Strukturformel | CH3COCH3 |
Dampfdruck | 184mmHg (20 °C) |
UN-Nummer | UN1090 |
Beilstein | 635680 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.