Learn More
Aceton, histologische Qualität, ≥99.5 %, Honeywell
Catalog Number p-7120101
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C (Literatur)
Namenshinweis Histologische Qualität, ≥ 99.5 %
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 55 °C bis 57 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.359
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) >99.5%
Güte Histologisch