Learn More
Aceton-2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Artikelnummer. 30314755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314755 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1638501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-DNPH
CAS 1567-89-1
Summenformel C9 H10 N4 O4
Menge 1 g
Synonym 2-Propanone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Acetone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine, NSC 131450, NSC 6120
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C
IUPAC-Name 2,4-Dinitro-N-(Propan-2-ylidenamino)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 238.2
Formelmasse 238.0702