Learn More
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Acetol | 116-09-6 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetol |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 116-09-6, 67-56-1 |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Summenformel | C3H6O2 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI-Schlüssel | XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Certified Reference Material |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- acetol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.