Learn More
Acetohydroxamsäure, TRC
Artikelnummer. 30326735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326735 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16375050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetohydroxamic Acid
CAS 546-88-3
Summenformel C2 H5 N O2
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)NO
IUPAC-Name N-Hydroxyacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
Formelmasse 75.032