missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetochlor-Ethansulfonsäure (ESA)-Natrium 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30327395
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327395 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30327395 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10018210ME100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 947601-84-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
Versandbedingung +20°C
Summenformel C14 H20 N O5 S . Na
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC
IUPAC-Name Natrium;2-[N-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methylanilino]-2-oxoethansulfonat
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Menge 1 mL
Formelmasse 337.096 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.