Learn More
Acetochlor 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325345 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325345 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10018000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetochlor
CAS 34256-82-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetochlor
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H20 Cl N O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetochlor
InChI-Formel InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)Acetamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 269.77
Menge 1 mL
Formelmasse 269.1183 g/mol