Learn More
Acetobrom-alpha-D-Glucuronsäure-Methylester (enthält 2 % CaCO3), TRC
Artikelnummer. 30003983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003983 25 g 25 Gramm
17941065 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003983 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16200025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21085-72-3
Summenformel C13 H17 Br O9
Molekulargewicht (g/mol) 397.17
IUPAC-Name Methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-Bromoxan-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetobromo-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
Formelmasse 396.0056