Learn More
Acetobrom-α-D-Glucuronsäuremethyleester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11996201
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21085-72-3
Summenformel C13H17BrO9
Molekulargewicht (g/mol) 397.17
InChI-Schlüssel GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Synonym 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronate
PubChem CID 88785
IUPAC-Name Methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-Bromoxan-2-Carboxylat
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 110°C
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Stabilisator 2% (CaCO3)
Formelmasse 397.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.