Learn More
Acetoacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30313722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313722 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313722 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1618155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetanilide
CAS 102-01-2
Summenformel C10H11NO2
Menge 5 g
Synonym 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene, Acetoacetic Acid Anilide, Acetoacetic Anilide, Acetoacetylanilide, Coupler 633, N-(Acetoacetyl)aniline, N-Phenyl-3-oxobutanamide, N-Phenylacetoacetamide, N-Phenylacetylacetamide, NSC 2656, alpha-Acetyl-N-phenylacetamide, alpha-Acetylacetanilide, beta-Ketobutyranilide
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-Name 3-Oxo-N-phenylbutanamid
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Formelmasse 177.079