Learn More
Essighydrazid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404413
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404413 100 g 100 Gramm
11494403 25 g 25 Gramm
11414413 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10969.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetohydrazid wird als Antibiotikum zur Behandlung von Mykobakterientuberkulose verwendet. Durch Reaktion mit 5-Fluoroisatin auch an der Herstellung von Sunitinib beteiligt. Hemmt zudem die Biosynthese von Mykolsäure. Dient als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese, z. B. des salpetersauren Furosemids „Long“ (Nifuratron) in der Medizin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-57-1
Summenformel C2H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 74.083
MDL-Nummer MFCD00007610
InChI-Schlüssel OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
IUPAC-Name Acetohydrazid
SMILES CC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic hydrazide
Schmelzpunkt ∼60°C to 68°C
Siedepunkt 128°C to 129°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 506165
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.