Learn More
Essigsäure-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
Gehäuse 25mL
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10511374 50 ml 50 Milliliter
10605802 Gehäuse 5mL 5 Milliliter
10762971 Gehäuse 25mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10511374 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166210500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1186-52-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 64.08
MDL-Nummer MFCD00051051
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
IUPAC-Name Deuterio-2,2,2-trideuterioacetat
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic-d3 acid-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom%D
Dichte 1,1300g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Flammpunkt 40 °C
Brechungsindex 1,3709
Relative Dichte 1,13
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 50 ml
Schmelzpunkt 15,0°bis 16,0 °C
Siedepunkt 115,5 °C
Strukturformel CD3CO2D
Beilstein 02, III, 203
Formelmasse 64.08
Güte NMR