Learn More
Essigsäure – Triethylaminlösung 1:1, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15670900 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15670900 500 ml 500 Milliliter
15660900 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15670900 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 09748500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für HPLC, 2 M:2 M-Konzentrat, in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5204-74-0
Summenformel C8H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.245
MDL-Nummer MFCD00151725
InChI-Schlüssel AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylammoniumacetat, Essigsäure, in Verb. mit n,n-Diethylethanamin 1:1, Essigsäure; n,n-Diethylethanamin, Ethanamin, n,n-Diethyl-, Acetat, Triethylaminacetat, Essigsäure-Triethylamin, Essigsäure; Triethylamin, Triethylammonacetat-Lösung, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution
PubChem CID 165295
IUPAC-Name Essigsäure; N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC.CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure - Triethylamin-Lösung 1:1
Strukturformel CH3COOH· N(CH2CH3)3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3688333
Formelmasse 161.24 mol
Dichte 1.010 g/ml bei 20 °C
Menge 500 ml