Learn More
Essigsäure, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15650870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15650870 1 l 1 Liter
15660870 250 ml 250 Milliliter
15670870 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15650870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 076921L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TraceSELECT™ Ultra, für die Ultraspurenanalyse, ≥ 99.0 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Farbe Farblos
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer 2789
Beilstein 506007
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte TraceSELECT™ Ultra
Dichte 1.049 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 4 % (59 °F), 16 % (92 °F)
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Zündpunkt 800 °F
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdichte 2.07 (vs. Luft)