Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, wasserfrei, DNAse, RNase und P, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250g
1 kg
2,5kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Extinktion | (0,1 mol in Wasser), (0,1 mol in Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 260 nm, max. 0,01 bei 280 nm |
Chemischer Name oder Material | Acetic acid, sodium salt |
Namenshinweis | Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free |
pH | 7 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C) |
Schmelzpunkt | 324,0 °C |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | CH3CO2Na |