Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13478608 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13478608 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
13468608 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13478608 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 446882500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 324.0°C
Flammpunkt >250°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CO2Na
Menge 250 g
Merck Index 15,8709
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) 99%
Güte HPLC
Unlösliche Stoffe 0.005% max