Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207503 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1kg
2,5kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10207503
Marke: Thermo Scientific Acros 149610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt 324,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Menge 5kg
Flammpunkt > 250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1%
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Feines Kristallpulver