Learn More
Essigsäure, ReagentPlus™, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 L
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Essigsäure |
| Strukturformel | CH3CO2H |
| UN-Nummer | UN2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Formelmasse | 60.05 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | ReagentPlus |
| Dichte | 1.049 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 100 ml |
| Explosionsgrenze | 16 % bei 92 °F, 4 % bei 59 °F |
| Mehr anzeigen |