Learn More
Essigsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
30 kg
4 x 2.5 l
60 kg
6 x 1 l
200 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
Poly-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
200 Liter
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
6 Stück
60 Kilogramm
Artikelnummer. 15643930
Marke: Honeywell-Fluka 332096X1LGL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2789
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99.8%
Dichte 1.049 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 16 % bei92 °F, 4 % bei 59 °F
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Zündpunkt 800 °F
Verpackung Glasflasche
Dampfdichte 2.07 (vs. Luft)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.