Learn More
Essigsäure, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15633930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
30 kg
4 x 2.5 l
60 kg
6 x 1 l
200 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
Poly-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
200 Liter
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
6 Stück
60 Kilogramm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15633930 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15643920 1 l Glasflasche 1 Liter
15633920 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15663920 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15653920 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15613930 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15643930 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15603930 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15693920 4 x 2.5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15683920 30 kg Kunststoffeimer 30 Kilogramm
15623930 60 kg Kunststoffeimer 60 Kilogramm
15673920 200 l Poly-Fass 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15633930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 332096X1L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Namenshinweis Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Schmelzpunkt 16.2 °C (Literatur)
Siedepunkt 118 °C
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1,049 g/ml bei 25 °C (Liter)
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2789
Beilstein 506007
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) >99.8%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.