Learn More
Essigsäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8 %
Marke:  Honeywell Fluka 33209-1L-GL
Additional Details : CAS : 64-19-7 Gewicht : 1.05000kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643920
  • 54.84 CHF / 1 Liter
Auf Lager 24
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64-19-7
60.052
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
Essigsäure
C2H4O2
MFCD00036152
Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, Glazial, Essigsäure, Essigsäure
CHEBI:15366
CC(=O)O
Spezifikation
Essigsäure
C2H4O2
MFCD00036152
506007
1.049 g/ml bei 25 °C
CC(=O)O
60.052
CHEBI:15366
16 % bei 92 °F, 4 % bei 59 °F
ACS/puriss. P. A
Glasflasche
Nicht ausgewiesen
40 °C (104 °F)
64-19-7
CH3CO2H
UN2789
Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, Glazial, Essigsäure, Essigsäure
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Essigsäure
176
60.05 mol
≥ 99.8 %
800 °F
2.07 (vs. Luft)
1 l
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation