Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acetic acid, potassium salt |
| Schmelzpunkt | 292.0°C |
| Namenshinweis | 99+% |
| Farbe | Weiß |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Physikalische Form | Kristallpulvergranulat |
| Menge | 25 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Strukturformel | CH3CO2K |
| Show More |