Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10209393
Marke: Thermo Scientific Acros 418170025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
pH 6,5 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C)
Schmelzpunkt 292,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2694 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, unlöslich in Äther
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Menge 2,5kg
Flammpunkt > 250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver