Learn More
Essigsäure, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280968 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280968 1 mL 1 Milliliter
30280949 50 mL 50 Milliliter
30280957 10 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280968 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T001130001
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 60.05 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid
CAS 64-19-7
Reinheit (%) 99.70%
Güte LC-MS
Menge 1 mL
Verpackung 1 ml Ampulle