Learn More
Essigsäure (Eisessig), USP, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Menge:
0.5 l
2.5 l
Verpackung:
Transparente Flasche
Transparente Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Erfüllt die Anforderungen, die für die Verwendung in der pharmazeutischen Verarbeitung und Mischungsherstellung verschreibungspflichtiger Arzneien erforderlich sind.
- Das Produkt unterliegt Vorschriften der US-amerikaniischen Arzneimittelzulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA).
- Hergestellt gemäß den Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien (cGMP)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eisessigsäure |
| pH | 2.5 (bei 20 °C) |
| Schmelzpunkt | 16.6 °C |
| Siedepunkt | 118 °C |
| Farbe | Farblos |
| Aussehen | Durchsichtig |
| Prozentgehaltsbereich | 99.7 bis 100.5 % |
| Strukturformel | CH3COOH |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
| Formelmasse | 60.05 mol |
| Mehr anzeigen |