Learn More
Essigsäure (Eisessig), reinst, SLR, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 2,5 l, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 2,1, 1,52 kPa bei 20 °C
Marke:  Fisher Chemical A/0360/25
Additional Details : CAS : 64-19-7 Gewicht : 26.25000kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 8 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050000
  • 460.00 CHF / 25 Liter
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 2,5 l, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 2,1, 1,52 kPa bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
64-19-7
36152
Flüssig
1.52kPa at 20°C
16°C
Farblos
25L
C2H4O2
60.05g/mol
Kunststoffbehälter
2.1
2.5
117°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation