Learn More
Essigsäure (Eisessig), reinst, SLR, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
38.53 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
46.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
46.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 2,5 l, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 2,1 l, 1,52 kPa bei 20 °C
Spezifikation
pH | 2.5 |
Schmelzpunkt | 16 °C |
Siedepunkt | 117 °C |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 60.05g/mol |
Menge | 500 ml |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdichte | 2.1 |
Dampfdruck | 1.52 kPa bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.