Learn More
Essigsäure-Glazial, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
185.18 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500mL
1 l
2,5 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, Acetasol, Acid Acetique, Essigsäure, Essigsäure, Ethanosäure, Essigsäure, Glazial, Methancarbonsäure, Glazial, Ethylsäure, 2,5 l, 117 °C, CHEBI:15366, farblos, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 °C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
Spezifikation
pH | 2.5 |
Schmelzpunkt | 16 °C |
Siedepunkt | 117 °C |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 60.05 mol |
Menge | 2.5 l |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdichte | 2.1 |
Dampfdruck | 1.52 kPa bei 20 °C |