Learn More
Essigsäure (Eisessig), 99.9+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430241 500 ml 500 Milliliter
11374717 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430241 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039745.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it act as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Namenshinweis Glacial
pH 2,5
Schmelzpunkt 16,6 °C
Siedepunkt 118,1 °C
Dichte 1,049 g/mL
Menge 500 ml
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Geruch Stechend
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3721
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible in carbon disulphide.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid