Learn More
Acetic acid glacial 99-100%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578364 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15578364
Marke: JT Baker 6052.1000PE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Farbe Max. 10 (APHA)
Prozentgehaltsbereich min. 99.7%
Menge 1 L
Verpackung Kunststoffflasche
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001 %
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.