Learn More
Essigsäure, Eisessig, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10433191 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10433191
Marke: Avantor J.T.Baker 6903.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Namenshinweis Glazial
CAS 64-19-7
Schmelzpunkt 16.6 °C
Siedepunkt 118 °C
Prozentgehaltsbereich 99 bis 100 %
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
UN-Nummer 2789
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, Eis, acide acetique, essigsaeure
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formelmasse CH3COOH
Dichte 1.05 g/cm3
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 4 Vol% bis 17 Vol%
Flammpunkt 40 °C
Zündpunkt 485 °C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.