Learn More
Essigsäure-d, für die NMR-Spektroskopie, 99,5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16388206 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16388206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464150250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-d
Dichte 1,0700 g/mL
Flammpunkt 40 °C
Brechungsindex 1,3715
Relative Dichte 1,07
Menge 25 mL
CAS 758-12-3
Schmelzpunkt 15,0°bis 16,0 °C
Siedepunkt 116,0°bis 117,0 °C
Summenformel C2H3O2
Strukturformel CH3CO2D
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC([O-])=O
IUPAC-Name Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 59.05
Formelmasse 61.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid-d, for NMR, 99.5 atom % D
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic [2H]acid