Learn More
Essigsäurekonzentrat, für 1 l Standardlösung, 1.0 M CH3COOH (1N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Essigsäurekonzentrat |
Strukturformel | CH3CO2H |
UN-Nummer | UN2789 |
Beilstein | 506007 |
Formelmasse | 60.05 mol |
Menge | 1 St. |
Flammpunkt | 40 °C (104 °F) |
Verpackung | Ampulle |