Learn More
Thermo Scientific Chemicals Essigsäure, Ammoniumsalz, 98 %, für die Biochemie
Product Code. 12397183 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
12397183 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
12307193 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
12387183 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12397183 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 447121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40 CHF
    31.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 5.75 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifications
Extinktion (c=1 M, Wasser), (c=1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 280 nm, max. 0,01 bei 350 nm, 0,02  max. bei 254 nm
Chemischer Name oder Material Acetic acid, ammonium salt
Schmelzpunkt 114,0 °C
Menge 100g
Flammpunkt 136 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2NH4
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1.480 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, leicht löslich in Aceton, in Methanol:7,89 g/100mL (15 °C)
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie