Learn More
Thermo Scientific Chemicals Essigsäure, Ammoniumsalz, 98 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 12307193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12307193 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
12397183 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
12387183 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12307193 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70 CHF
    76.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 11.05 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Extinktion (c=1 M, Wasser), (c=1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 280 nm, max. 0,01 bei 350 nm, 0,02  max. bei 254 nm
Chemischer Name oder Material Acetic acid, ammonium salt
Schmelzpunkt 114,0 °C
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2NH4
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1.480 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, leicht löslich in Aceton, in Methanol:7,89 g/100mL (15 °C)
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie
Menge 500g
Flammpunkt 136 °C