Learn More
Essigsäure, Ammoniumsalz, 98+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10772641 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10543961 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10474795 5kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 CHF
    92.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 14.35 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, ammonium salt
Namenshinweis Anhydrous
pH 6,5 bis 7,5 (5%ige Lösung bei 20 °C)
Schmelzpunkt 114,0 °C
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1.480 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, leicht löslich in Aceton, in Methanol:7,89 g/100mL (15 °C)
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Menge 1kg
Flammpunkt 136 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle