Learn More
Essigsäure, ≥ 99,7 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10358483 Gehäuse 10L Kunststofftrommel 10 Liter
10005920 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
10005910 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10358483 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423220100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 CHF
    371.00 CHF / 10 Liter
    Sparen 12.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Schmelzpunkt 16,0 °C° bis 16,5 °C°
Siedepunkt 117,0 °C° bis 118,0 °C°
CAS Min. % 99.7
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Strukturformel CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: Mit Alkohol, Glycerin, Ether und Tetrachlorkohlenstoff mischbar, praktisch unlöslich in Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1,0480 g/ml
Menge Gehäuse 10L
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3700 bis 1,3730
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001%
Relative Dichte 1,048
Dampfdruck Dampfdruck:1,52 kPa bei 20 °C