Learn More
Acethydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10162890 100 g Glasflasche 100 Gramm
10294550 25 g Glasflasche 25 Gramm
10135203 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10162890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102351000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-57-1
Summenformel C2H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00007610
InChI-Schlüssel OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
IUPAC-Name Acetohydrazid
SMILES CC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acethydrazide
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 129.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Verlust bei Trocknung Balance (50°C, 3 Hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (on dry substance)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHNH2
Menge 100 g
Beilstein 02,191
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feuchte Kristalle und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acethydrazide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.